96-well microplates, generic bar coded, Corning®
Fournisseur: Corning
3897BC
CORN3897BCEA 429.09 EUR InStock
CORN3897BC
96-well microplates, generic bar coded, Corning®
Microplaques Microplaques HTS
A line of generic bar coded 96-well plates to better meet the demands of high throughput screening.
  • Labels applied to all 4 sides of the microplate to ensure usability regardless of scanner location
  • Each microplate is specially treated to reduce the impact of static build-up
  • Code 128 bar code format ensures compatibility with most bar code scanning and software systems
  • No sequence number duplicates
  • Repeatable ANSI grading of B or better
  • Exceptional print quality and resolution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité