Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Corning® Elplasia® 12K Open Well Plate

Fournisseur: Corning
4547
CORN4547EA 475 EUR InStock
CORN4547
Corning® Elplasia® 12K Open Well Plate
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Culture thousands of spheroids in a microplate footprint.

  • Ease of spheroid formation, culture, assessment, and harvest
  • Ready-to-use plate to create large quantities of uniform spheroids
  • Scaffold-free cultures
  • Culture spheroids for up to 14 or more days (cell line-dependent)
  • Highly reproducible bulk spheroid formation across microcavities
  • Common media reservoir for equivalent culture conditions for all spheroids
  • Easy access to spheroid cultures
  • Compatible with brightfield and fluorescent microscopy

Critical in drug screening and other applications such as cell therapy research, spheroids are coveted for their ability to more closely resemble the original tumor from which they were derived. The Corning Elplasia 12K plate is designed similarly to the Corning Elplasia 12K flask, but in a microplate footprint which makes it ideal for easy sampling and imaging of spheroids. The plate also features media exchange ports for ease of liquid handling.

No. of microcavities: 12000
Microcavity dimensions: 500W×600 µm D
Surface treatment: Ultra-low attachment
Material: Polystyrene

Certifications: Sterile.

Conditionnement: 1/pack, 5/case.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité