Counting chamber for corning cell counter, 0,1 mm, Corning®
Fournisseur: Corning
480200
CORN480200EA 130.65 EUR InStock
CORN480200
Counting chamber for corning cell counter, 0,1 mm, Corning®
Lames Cellules de numération
The Corning counting chamber is a reusable glass cell counting slide for the Corning cell counter.
This gridless slide has a 0,1 mm depth same as a Neubauer Hemocytometer and comes standard with two high quality cover slips. These slides have a notch for easy loading of cell suspension.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité