Charging stand for Corning® Stripettor Ultra
Fournisseur: Corning
4998
CORN4998EA 58.2 EUR InStock
CORN4998
Charging stand for Corning® Stripettor Ultra
Portoirs pour pipettes
Charging stand with three positions: Break, rest and charge.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité