L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Syringe tips for Step-R™ repeating pipettors
Fournisseur: Corning
6623
CORN6623EA 62.98 EUR InStock
CORN6623
Syringe tips for Step-R™ repeating pipettors
Pointes de pipettes
The Corning® Step-R™ repeating pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosing series are required. It works with eight syringe tips sizes to dispense doses from 1 μl upto 5 ml.
  • Easy volume setting: volume selection chart conveniently placed on the handle
  • Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
  • Wide range of polypropylene syringe tips: 8 different sizes, sterile and nonsterile versions available
  • Positive displacement syringe
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité