Shaking incubators, 49 L, Corning® LSE™
Fournisseur: Corning
6752
CORN6752EA 5089.28 EUR InStock
CORN6752
Shaking incubators, 49 L, Corning® LSE™
Agitateurs Agitateurs incubateurs
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximise space efficiency.
  • Interior made of mirrored stainless steel
  • Exterior made of cold rolled steel
The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4×1 L flasks.
Flask capacity: 5×500 ml, 9×250 ml, 16×125 ml.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité