Microplate, 96 Well Stripwell™, 8 Well Strips, Polystyrene, Clear, Flat Bottom, High Binding, no Lid, Yellow Hot Stamp Foil, Nonsterile, Bulk 1 * 100 Pce
Fournisseur: Corning
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Microplate, 96 Well Stripwell™, 8 Well Strips, Polystyrene, Clear, Flat Bottom, High Binding, no Lid, Yellow Hot Stamp Foil, Nonsterile, Bulk 1 * 100 Pce CORN94611 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou