Clear polystyrene microplates, 96-well, Corning®
Fournisseur: Corning
9710
CORN9710EA 300.03 EUR InStock
CORN9710
Clear polystyrene microplates, 96-well, Corning®
Microplaques Microplaques HTS
En PS, clair. Disponibles en plusieurs traitements de surface et profils de puits, dans des dimensions qui répondent aux normes proposées par l'industrie.
*Traitées pour améliorer l'hydrophilie à des fins d'hémagglutination et de dosages analogues.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité