Hazardous products shippers
Fournisseur: E3 Cortex
FRIGIPACK4L
CORTFRIGIPACK4LEA 142 EUR InStock
CORTFRIGIPACK4L
Hazardous products shippers
Boîtes d'expédition et de transport
Isothermal packaging allowing for shipment at low temperature of products sensitive to temperature variations.
  • Available in standard version
  • Supplied with preassembled isothermal barrier in 60 mm PSE
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité