Magnetic stirring bars, double cross-head, PTFE
Fournisseur: COWIE
001.1135
COWI001.1135EA 4.5 EUR InStock
COWI001.1135
Magnetic stirring bars, double cross-head, PTFE
Agitateurs Barreaux magnétiques
Double cross-head has a greater turbulance when compared to single cross-head.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité