Temperature probes, platinum resistance
Fournisseur: COWIE
500.200.1 500.100.1 500.300.1 500.400.1 500.500.1 500.600.1 500.700.1 500.900.1 500.307.1 500.208.1 500.206.1 500.106.1
COWI500.200.1EA 92.3 EUR InStock
COWI500.200.1 COWI500.100.1 COWI500.300.1 COWI500.400.1 COWI500.500.1 COWI500.600.1 COWI500.700.1 COWI500.900.1 COWI500.307.1 COWI500.208.1 COWI500.206.1 COWI500.106.1
Temperature probes, platinum resistance
Sondes de température
Platinum resistance temperature probes made of stainless steel, encapsulated in PTFE, with push-on ferrule.
  • Inert and non contaminating
  • Pressure resistent
  • Features 1 m long PFA insulated cable
Response: 50%, 6 to 14 seconds
Information de livraison: Supplied without plug.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité