Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE
Fournisseur: COWIE
FT.8360
COWIFT.8360EA 0 EUR InStock
COWIFT.8360
Magnetic stirring bar, octagonal, PTFE
Agitateurs Barreaux magnétiques
Octahedral magnetic stirring bars.
  • Octahedral PTFE Stirrer Bar with champhered magnet core
  • 100% visual inspection using 4× magnification
Information de livraison: Supplied with a free of charge certificate of analysis confirming the Job Number, material batch number, date of manufacture and inspection criteria.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité