Anti-PSD-95 (Ab-2) (7E3-1B8) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E3-1B8]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
CP35-100
CP35-100EA 807 EUR InStock
CP35-100
Anti-PSD-95 (Ab-2) (7E3-1B8) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E3-1B8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSD-95 (Ab-2) (7E3-1B8)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité