D-rings, DBI-SALA, 3M™
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
1500003
CPSD1500003EA 0 EUR InStock
CPSD1500003
D-rings, DBI-SALA, 3M™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
D-rings can be attached to virtually any tool under 2,3 kg (5 lbs.) or 0,9 kg (2 lbs.) by using Quick-Wrap Tape.
  • Creates an attachment point in less than a minute
  • Dual D-rings allow for 100% tool tie-off during tool transfers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité