Concrete D-ring anchor, DBI-SALA, 3M™
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
2104565
CPSD2104565EA 0 EUR InStock
CPSD2104565
Concrete D-ring anchor, DBI-SALA, 3M™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Reusable D-Ring assembly in a rugged design for harsh environments.
  • Safe 'hook-up' indicator notifies user of proper installation
  • For 18 or 19 mm holes - only standard drill bits needed
Certifications: EN 795, Class B
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité