Fixed anchorage plate, Protecta, 3M™
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
AM210
CPSDAM210EA 0 EUR InStock
CPSDAM210
Fixed anchorage plate, Protecta, 3M™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Protecta® Fixed anchorage plate made from stainless steel.
  • 12 mm fixing
  • 3 mm thick
Certifications: EN 795, Class A
Information de livraison: Supplied without fixing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité