D-ring anchorage, Protecta®, 3M™
Fournisseur: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
AM211
CPSDAM211EA 0 EUR InStock
CPSDAM211
D-ring anchorage, Protecta®, 3M™
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
  • Can be used with three load directions
Certifications: EN 795 Class A
Informations de commande: Supplied without fixing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité