Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix GLC-10
Fournisseur: Merck
CRM1891
CRM1891EA 61.7 EUR InStock
CRM1891
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix GLC-10
Étalons Étalons organiques
This certified reference material is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité