Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C8 - C24
Fournisseur: Merck
CRM18918
CRM18918EA 111 EUR InStock
CRM18918
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C8 - C24
Étalons Étalons organiques
This certified reference material is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
  • GHS signal: GHS07
Attention: P273 - P391 - P501
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité