Food standards, Patulin solution, (CRM), TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
CRM46914
CRM46914EA 136 EUR InStock
CRM46914
Food standards, Patulin solution, (CRM), TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Patulin is a mycotoxin produced by several mold species. It has been found in fruit, especially apples, fruit juice, cider and stewed fruits. Because of its highly toxic properties, this compound has been the focus of many studies.
Attention: Storage temperature: Freezer −20 °C
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d488fe182c481fd27e303c241770595ccbd12148&vid=d488fe182c481fd27e303c241770595ccbd12148&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité