1,3-Dinitroglycerin solution, certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
D-011-1ML
D-011-1MLEA 85.1 EUR InStock
D-011-1ML
1,3-Dinitroglycerin solution, certified reference material, Cerilliant®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
1,3-Dinitroglycerin is a major plasma metabolite of the pharmaceutical vasodilator nitroglycerin.
This Certified Spiking Solution® is suitable for use in chromatography or mass spectrometry-based applications in pharmaceutical research or clinical toxicology. Nitroglycerin is used to treat heart conditions such as angina and chronic heart failure.
Conditionnement: Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b63a10f6138696329f8eda89ec47c0bd96898509&vid=b63a10f6138696329f8eda89ec47c0bd96898509&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité