Decalcifying Solution-Lite en solution aqueuse
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
D0818-1L
D0818-1LEA 54.3 EUR InStock
D0818-1L
Decalcifying Solution-Lite en solution aqueuse
Decalcifying Solution-Lite
Hydrochloric acid based aqueous solution. Decalcifying Solution-Lite is designed to be a universal effective decalcifying agent. It is intended to be used for the decalcification of routine, immunohistochemical and bone marrow core specimens.
Decalcifying Solution-Lite has been tailored to suit your specific lab routine. It works equally well with all types of specimens in an easy to handle time frame.
Point d'ébullition: 208 °F
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to amber water like liquid with suspended dark particulate that will accumulate and intesify over time.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité