p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
D0940-500MG
D0940-500MGEA 220 EUR InStock
D0940-500MG
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide). ≥95% (TLC) (DPX)
Formule: C₁₈H₁₈Br₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043749
Numéro CAS: 14208-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af3e38925330e2bc3449cb941d1095b4f9ccbd67&vid=9d97ed68c33676f1061a935fe64f7a123b3b87d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité