Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylacétamide 99%, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

D137510-2.5L
D137510-2.5LEA 133 EUR InStock
D137510-2.5L
N,N-Diméthylacétamide 99%, Qualité Réactif
N,N-Diméthylacétamide
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 11.5 %(V) (99 °C)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 2 mmHg ( 25 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Explosion Limit 1.8 %, 100 °F
Autoignition Temperature 914 °F
Refractive Index n20/D 1.437 (lit.)
Vapor Density 3 (vs air)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité