3,5-Dinitroaniline 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
D193402-10G
D193402-10GEA 303 EUR InStock
D193402-10G
3,5-Dinitroaniline 97%, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitroaniline
Formule: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 160...162 °C (lit.)
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00007263
Numéro CAS: 618-87-1
EINECS: 210-567-8
ONU: 1596
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=366a70891a50dfc3fce5f0297dd44dcf93962d9f&vid=09803a9396a8b489a22c42e41d5e7a5fb0732f6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Faint Yellow to Dark Yellow and Faint Brown to Dark Brown
Appearance (Form) Powder or Crystals or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s)
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 38.0 - 40.7 %
Nitrogen 22.1 - 23.7 %
Purity (GC) ≥96.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité