DAF-2 diacetate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 2-​(3,​6-​diacetyloxy-​4,​5-​diamino-​9H-​xanthen-​9-​yl)-​benzoic acid, DAF-2 DA, 4,5-Diaminofluorescein diacetate
D2813-1MG
D2813-1MGEA 725 EUR InStock
D2813-1MG
DAF-2 diacetate, Sigma-Aldrich®
DAF-2 diacetate
Cell permeable fluorescent detector of nitric oxide in living cells. 4,5-Diaminofluorescein diacetate (DAF-2 DA) has been used as a fluorescent dye for NO (nitric oxide) detection.
Formule: C₂₄H₁₈N₂O₇
MW: 446,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05865101
Numéro CAS: 205391-02-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b77754c28fac9bce6ab45ea04ed657b16ca006&vid=52c3eaddbc4022e2a46ee16a9392b839f5713713&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité