Isolation d'ADN génomique de champignons, kits E.Z.N.A.® et E-Z 96®
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D3390-02
D3390-02EA 0 EUR InStock
D3390-02
Isolation d'ADN génomique de champignons, kits E.Z.N.A.® et E-Z 96®
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Les kits E.Z.N.A.® et E-Z 96® Fungal DNA permettent l'isolation rapide et fiable d'ADN cellulaire total de grande qualité à partir de nombreuses espèces de champignons, sans extraction organique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité