Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Diméthyl(1-naphtyl)amine 98 GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine

MQ200

D4011-25ML D4011-100ML D4011-10ML D4011-500ML
D4011-25MLEA 173 EUR InStock
D4011-25ML D4011-100ML D4011-10ML D4011-500ML
Diméthyl(1-naphtyl)amine 98 GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Diméthyl(1-naphtyl)amine
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine is an aromatic amine and a dye.

  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (1-Dimethylaminonaphthalene) is used to study nitrate reduction by organisms
  • Reduction of nitrate results in the formation of nitrite, which reacts with sulfanilic acid and 1-dimethylaminonaphthalene to form a red diazo dye


Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Point d'ébullition: 139...140 °C/13 mm Hg (lit.)                      
Densité: 1.042 g/ml (25 °C) (lit.)                      
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003919
Numéro CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03301
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a30cbb24dd2824343b2ff06291803d4293e4a81&vid=35f774c51db46f50ae94d7aaf07f4fec33ddfb16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint yellow to dark yellow
Appearance (form) Liquid
Titration (nt) HClO₄ 0.1M 98.0 - 102.0 %
Purity (GC area %) ≥ 98.0 %
Infrared spectrum Conforms to structure
Recommended retest period 3 years

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..