Diméthyl(1-naphtyl)amine 98 GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
MQ200
D4011-25ML D4011-100ML D4011-10ML D4011-500ML
D4011-25MLEA 173 EUR InStock
D4011-25ML D4011-100ML D4011-10ML D4011-500ML
Diméthyl(1-naphtyl)amine 98 GC_ASSAY_METHOD, Sigma-Aldrich®
Diméthyl(1-naphtyl)amine
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine is an aromatic amine and a dye.
  • N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (1-Dimethylaminonaphthalene) is used to study nitrate reduction by organisms
  • Reduction of nitrate results in the formation of nitrite, which reacts with sulfanilic acid and 1-dimethylaminonaphthalene to form a red diazo dye
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Point d'ébullition: 139...140 °C/13 mm Hg (lit.)                      
Densité: 1.042 g/ml (25 °C) (lit.)                      
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003919
Numéro CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03301
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a30cbb24dd2824343b2ff06291803d4293e4a81&vid=35f774c51db46f50ae94d7aaf07f4fec33ddfb16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint yellow to dark yellow
Appearance (form) Liquid
Titration (nt) HClO₄ 0.1M 98.0 - 102.0 %
Purity (GC area %) ≥ 98.0 %
Infrared spectrum Conforms to structure
Recommended retest period 3 years
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 10 mL D4011-10ML
Flacon Verre 25 mL D4011-25ML
Flacon Verre 100 mL D4011-100ML
Flacon Verre 500 mL D4011-500ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité