DiO, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: DiO perchlorate, 3,3-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
D4292-20MG
D4292-20MGEA 178 EUR InStock
D4292-20MG
DiO, Sigma-Aldrich®
3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate (DiO)
3,3′-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate has been used for lipid bilayer labeling in antigen-presenting cells. It has also been used as a lipophilic dye for labeling in zebrafish embryos.
Formule: C₅₃H₈₅ClN₂O₆
MW: 881,721 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 34215-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fba48409306276c6c126a85842afdc7c37b6c27&vid=c95c6ba0570640c9704b0238a22aec6eb9abe358&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité