kit E.Z.N.A.® SQ Blood DNA
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
D5032-03
D5032-03EA 0 EUR InStock
D5032-03
kit E.Z.N.A.® SQ Blood DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® SQ Blood DNA permet l'isolation fiable d'ADN génomique de poids moléculaire élevé à partir de sang total frais, congelé ou anticoagulé. Cette méthode est également utilisée pour la préparation d'ADN génomique à partir de la couche leuco-plaquettaire, de la moelle osseuse ou de cultures de cellules. Les extractions au phénol/chloroforme sont superflues, et les procédures longues comme l'ultracentrifugation en gradient de CsCl sont supprimées. L'ADN purifié par la méthode E.Z.N.A.® SQ Blood DNA est prêt pour les applications en aval comme la PCR, le transfert Southern et la digestion par enzymes de restriction.
  • Isolation d'ADN génomique de haut poids moléculaire, de grande qualité
  • Variété dans les quantités de matière première avec purification de l'ADN de 0,1 à 10 ml de sang total
  • Traitement d'un ou plusieurs échantillons en moins de 90 minutes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité