N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt
D5143-25G
D5143-25GEA 531 EUR InStock
D5143-25G
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, (4-Amino-N,N-diethylaniline oxalate salt)
Formule: CH₁₆N₂
MW: 254.28 g/mol
Point de fusion: 145 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042025
Numéro CAS: 142439-89-2
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54cf64212f5a327faa0c394174ed54bedfe84a3d&vid=a8b0ec3342da4607a55611f0497f2ce831e22c26&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité