6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
D5928-5MG
D5928-5MGEA 311 EUR InStock
D5928-5MG
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, Sigma-Aldrich®
6-(2,2-Dicyanovinyl)-N-(2-hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Fluorescent molecular rotor
Formule: C₁₅H₁₅N₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274418
Numéro CAS: 142978-25-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04cd3cf4d0ba01c0fd5fa81d0163fb7b6158a74d&vid=57cc00f273897b60e70956239cc74cd8c66be88a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité