Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
D600-03EA 0 EUR InStock
D600-03
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium ≥98%, J.T.Baker®
Acide butanesulfonique-1 sel de sodium
Powder.
Formule: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007540
Numéro CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₄H₉NaO₃) (by titration) ≥98 %
Appearance Passes Test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité