Dihydroethidium ≥95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine, DHE, 5-Ethyl-6-phenyl-5,6-dihydrophenanthridine-3,8-diamine, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D7008-10MG
D7008-10MGEA 266 EUR InStock
D7008-10MG
Dihydroethidium ≥95%, Sigma-Aldrich®
Dihydroethidium
Redox indicator. Blue fluorescence until oxidized to ethidium. Dihydroethidium has been used as a superoxide probe in bovine pulmonary artery endothelial cell (BPAEC).
Formule: C₂₁H₂₁N₃
MW: 315,412 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077335
Numéro CAS: 104821-25-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7faba3fe27308ac879b0eb086cd3a8e5ed1f94f8&vid=1fbb7a4aabceb25e1ba1a928638655043aa92026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité