Di-4-ANEPPS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
D8064-5MG
D8064-5MGEA 320 EUR InStock
D8064-5MG
Di-4-ANEPPS, Sigma-Aldrich®
Di-4-ANEPPS
4-(2-(6-(Dibutylamino)-2-naphthalenyl)ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium hydroxide inner salt has been used as a voltage sensitive dye in cardiac cells.
Formule: C₂₈H₃₆N₂O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453609
Numéro CAS: 90134-00-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fdc787e6b6c38572e35739bc54bbcfdf0928054&vid=80edec2be8fe4e148afe9dc8bc64f6338da17797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité