DiBAC₄(3), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
D8189-25MG
D8189-25MGEA 350 EUR InStock
D8189-25MG
DiBAC₄(3), Sigma-Aldrich®
DiBAC₄(3)
Application in high throughput screening.
Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7860abafe8294544665a3c63e22783e76548c59c&vid=ff7a2d6447140666329039b26dca85a78943ede8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité