Diatrizoic acid, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
D9268-50G
D9268-50GEA 196 EUR InStock
D9268-50G
Diatrizoic acid, Sigma-Aldrich®
Diatrizoic acid
Diatrizoic acid has been used as a contrast-enhancing fluid for X-ray based measurements.
Formule: C₁₁H₉I₃N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069960
Numéro CAS: 117-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40114ef63778c3bfcfe9be805bf35a7c30557807&vid=826b0b406e63db322a8a3531d7fe53abc061bfc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité