Diamidino-4',6-phénylindole-2 dilactate (DAPI) ≥98% (par HPLC) utilisé en coloration nucléaire, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ300
D9564-10MG
D9564-10MGEA 196 EUR InStock
D9564-10MG
Diamidino-4',6-phénylindole-2 dilactate (DAPI) ≥98% (par HPLC) utilisé en coloration nucléaire, Sigma-Aldrich®
Diamidino-4',6-phénylindole-2 dilactate (DAPI)
A high sensitivity dye used to detect single nucleic acid molecules. DAPI has been shown to detect a single DNA molecule in solution, and to detect femtograms of DNA in single cells and chloroplasts.
DAPI, dilactate has been used for the nuclear staining in cells.
Formule: C₁₆H₁₅N₅·₂C₃H₆O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 28718-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a758f10535e2e1fce756abb16b02354eb3625657&vid=53cd75c0722c6f38abfe42d59f00c63d0597dec9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité