Mailing boxes, mini
Fournisseur: DAKLAPACK
20121
DAKL20121EA 87.5 EUR InStock
DAKL20121
Mailing boxes, mini
Boîtes d'expédition et de transport
Mini mailing boxes are designed for sending diagnostic samples of Category B.
  • Cardboard material printed with UN-number and logo as per regulations
Certifications: Approved (BAM and postal organisations) as external packaging for diagnostisc samples of Category B, as long as used in accordance with packaging instruction P650 in combination with safetybag and absorbent tube holders.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité