Absorbing sheet for medical packaging
Fournisseur: DAKLAPACK
460583
DAKL460583EA 125 EUR InStock
DAKL460583
Absorbing sheet for medical packaging
Boîtes d'expédition et de transport
These non-transparent absorbing materials are part of the packaging instruction P650. In emergencies the material will absorb all the liquid that has to stay inside the packaging. The absorbing sheets are on one side provided with a fluid-tight base. That ensures that the outside will stay clean and dry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité