Mini mailbox P650 forwarding set white
Fournisseur: DAKLAPACK
520300
DAKL520300EA 610 EUR InStock
DAKL520300
Mini mailbox P650 forwarding set white
Boîtes d'expédition et de transport
The patented MiniMailBox system is approved for use in every country as a recognised safe way of transporting biological substances category B, UN3373 / P650.
  • Flap closure
  • Made from white cardboard
Commonly used system used by companies, hospitals and testing facilities.
Information de livraison: The kit contains the MiniMailBox, Safetybag with bubble liner and absorbing 4 position tube holder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité