Accessories for safety helmets
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002337
DALL1002337EA 32.1 EUR InStock
DALL1002337
Accessories for safety helmets
Casques Casques de sécurité
Face protection visor or mesh as a helmet attachment.
  • Electrician's faceshield: with clear PC visor (240 mm); protects against flying sparks and electrical arcs in the event of short circuits and chemical hazards; suitable for helmet with 30 mm slots
  • SAM9 metal wire visor: visor made out of metal mesh for the Supervizor to protect against molten metal and radiated heat
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité