Fall arrester, MI20 inertia reel
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002871
DALL1002871EA 209 EUR InStock
DALL1002871
Fall arrester, MI20 inertia reel
Protections anti-chutes Cordes de sécurité
Extremely light personal fall arrester comes with with a compact plastic housing and a rectractable webbing lifeline.
  • Integral shock-absorber to reduce the impact force of a fall
  • MI20 Lifeline: 48 mm, polyamide webbing
  • Two screw karabiners
Weight: 1,25 kg
Length: 2,5 m
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité