Miller® Reglex Lanyard
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1003099
DALL1003099EA 377 EUR InStock
DALL1003099
Miller® Reglex Lanyard
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Reinforced lanyard for work positioning, suitable for tree work. The tree worker uses the lanyard together with climbing spurs to climb the tree trunk.
  • Semi-rigid polypropylene rope (14 mm) with steel core to protect against chainsaw damage
  • With easy-to-use stainless steel length adjuster for continuous one-handed adjustment
Certifications: EN 362.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité