Haltegurt, Miller® TITAN™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1008232
DALL1008232EA 76.1 EUR InStock
DALL1008232
Haltegurt, Miller® TITAN™
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Safety belt for assuming the work position or for fall protection in connection with a safety harness.
  • Two light side D-rings made from stainless steel
  • Polyamide harness, width 45 mm
  • Break resistance: >15 kN
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité