L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Karabiners Frelon, Miller®, Honeywell Safety
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1018971
DALL1018971EA 32.5 EUR InStock
DALL1018971
Karabiners Frelon, Miller®, Honeywell Safety
Protections anti-chutes Mousquetons
Pear-shape triple action karabiner made of aluminium. For industry applications and building and construction.
  • Pear-shape for easier belay
  • Large opening (22 mm) for several ropes
  • High breaking strength
Certifications: EN 362 (class B)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité