Gants Deep Blue Winter, tricoté polyamide, enduction totale mousse de nitrile bleue. Doublure polaire. Système velcro au poignet. Jauge 13. Longueur 25 cm Taille 11 1 * 1 PAIRE
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gants Deep Blue Winter, tricoté polyamide, enduction totale mousse de nitrile bleue. Doublure polaire. Système velcro au poignet. Jauge 13. Longueur 25 cm Taille 11 1 * 1 PAIRE DALL2299500/11 1 * 1 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou