Cover spectacles, Horizon
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
3024130-STD
DALL3024130-STDEA 33.4 EUR InStock
DALL3024130-STD
Cover spectacles, Horizon
Lunettes
The highly technical cover glasses (OTG) are made from a polyamide frame and moulded sideshields.
  • Easily adjustable temples
  • Integrated superior and sub-orbital protection
  • Can be equipped with four types of flip-up windows depending on the application
Frame designed to accept prescription lenses.
Weight: 34 g.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité