Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
3301261
DALL3301261EA 142 EUR InStock
DALL3301261
Bouchons d'oreilles jetables, MultiMax®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles en mousse ajustable présentent un design de taille deux-en-un et permettent un ajustement optimal.
  • Mousse douce et résistante à la saleté pour éviter l'accumulation de salissures
  • Mousse en polyuréthane extensible et adaptable automatiquement à presque tous les utilisateurs
  • Gain de temps et réduction des déchets et de l'espace nécessaire
RSB: 35 dB
Certifications: EN 352-2
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité